Få mere at vide
Butylacetat, puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15615600
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15615600 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15625600 500 mL Glass Bottle 500ml
15605600 1 L Glasflaske 1 L
15635600 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15615600 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 458602.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl acetate
Smeltepunkt -78°C
Tæthed 0.88g/mL at 25°C
Kogepunkt 126°C
Eksplosionsgrænse 0.076
Flammepunkt 23°C (73.4°F)
Tændingspunkt 790°F
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COO(CH2)3CH3
Brydningsindeks n20/D 1.394
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Rester efter fordampning 0 to 0.001%
Dampdensitet 4 (vs air)
Formel vægt 116.16g/mol
Damptryk 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.