Få mere at vide
Butylacetat, puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99,5% (GC), Solstice
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl acetate |
| Smeltepunkt | -78 °C |
| Tæthed | 0,88 g/ml ved 25 °C |
| Kogepunkt | 126 °C |
| Eksplosionsgrænse | 0.076 |
| Flammepunkt | 23 °C (73,4 °F) |
| Tændingspunkt | 790 °F |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COO(CH2)3CH3 |
| Brydningsindeks | n20/D 1.394 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Butyl acetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.