Få mere at vide
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99,7%, Solstice
Artikelnummer. 15622870
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15622870 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15612870 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622870 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2706876X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 DKK
    2779.28 DKK / Pakke med 6
    Spare 670.72 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99,7 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl acetate
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99,7%
Absorbans Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,01 ved 320 nm, Max. 0,02 ved 300 nm, Max. 0,04 ved 275 nm, Max. 0,20 ved 260 nm
CAS Max % 100.0000%
Smeltepunkt -78 °C (litteratur)
Tæthed 0,88 g/ml ved 25 °C (lit.)
Kogepunkt 126,2 °C
Flammepunkt 27 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COO(CH2)3CH3
Mængde 6 x 1 L
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Formel vægt 116.16
Procent renhed >99.65%
Grad HPLC