Få mere at vide
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl acetate |
| Navn note | CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7% |
| Absorbans | max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Smeltepunkt | -78°C (literature) |
| Tæthed | 0.88 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 126.2°C |
| Flammepunkt | 27°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COO(CH2)3CH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Butyl acetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: n-butyl acetate