Få mere at vide
Butyl 4-methylbenzensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30135799
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135799 5 g
30006228 500 mg
30011186 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8104485G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 778-28-9
Molekylær formel C11H16O3S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
Synonym Butyl 4-Toluenesulfonate, Butyl p-Methylbenzenesulfonate, Butyl p-Toluenesulfonate, Butyl p-Tosylate, NSC 6190, Toluene-4-sulfonic Acid Butyl Ester, n-Butyl p-Toluenesulfonate, n-Butyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid Butyl Ester;
IUPAC navn butyl 4-methylbenzensulfonat
SMIL CCCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl 4-Methylbenzenesulfonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H16O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Formel vægt 228.082
Procent renhed >95%