Få mere at vide
Butyl 4-methylbenzenesulfonate, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl 4-methylbenzenesulfonate |
| CAS | 778-28-9 |
| Molekylær formel | C11H16O3S |
| MDL nummer | MFCD00027203 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC1=CC=C(S(=O)(OCCCC)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.31 |
| Procent renhed | 96% |