Få mere at vide
Butyl 4-Bromobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 3540-75-8 |
| Molekylær formel | C8H15BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-2-3-7-11-8(10)5-4-6-9/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)CCCBr |
| IUPAC navn | butyl 4-bromobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vægt | 222.0255 |