missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyl 4-Bromobutanoate, TRC

Artikelnummer. 30345054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345054 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB889875500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butyl 4-Bromobutanoate
CAS 3540-75-8
Molekylær formel C8H15BrO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15BrO2/c1-2-3-7-11-8(10)5-4-6-9/h2-7H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)CCCBr
IUPAC navn butyl 4-bromobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 223.11
Formel vægt 222.0255
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.