missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade) |
| CAS | 995-33-5 |
| Molekylær formel | C17H34O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate, Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)valerate, Butyl 4,4-di-tert-butylperoxyvalerate, Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O6/c1-9-10-13-19-14(18)11-12-17(8,22-20-15(2,3)4)23-21-16(5,6)7/h9-13H2,1-8H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C |
| IUPAC navn | butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vægt | 334.2355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?