Få mere at vide
Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17987124
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17987124 25 mg
17939224 100 mg
30458727 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17987124 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1290.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
CAS 32643-00-8
Analyt- eller komponentnavne Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H28 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoate, Bumetanide Imp. C (EP), Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, butyl ester, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl-, butyl ester (8CI), PF 1760, Bumetanide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-12-23-18-14-16(21(24)27-13-6-4-2)15-19(29(22,25)26)20(18)28-17-10-8-7-9-11-17/h7-11,14-15,23H,3-6,12-13H2,1-2H3,(H2,22,25,26)
SMIL CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC
IUPAC navn Butyl 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 420.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 420,1719 g/mol