missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butyl 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Carbonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22Cl2O5/c1-2-3-11-25-19(24)26-17-16(14-8-7-13(21)12-15(14)22)18(23)27-20(17)9-5-4-6-10-20/h7-8,12H,2-6,9-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 412.0844 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?