Få mere at vide
Butyl 2-Ethylhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 68443-63-0 |
| Molekylær formel | C12 H24 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-hexanoic Acid Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-4-7-9-11(6-3)12(13)14-10-8-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)C(CC)CCCC |
| IUPAC navn | butyl 2-ethylhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.318 |
| Formel vægt | 200.178 |