Få mere at vide
Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051652
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051652 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051652 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0179.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
CAS 1185726-73-1
Analyt- eller komponentnavne Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. C (EP), 4-Butoxybenzeneacetic acid butyl ester, Bufexamac Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-3-5-11-18-15-9-7-14(8-10-15)13-16(17)19-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-13H2,1-2H3
SMIL CCCCOC(=O)Cc1ccc(OCCCC)cc1
IUPAC navn butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 264.1725 g/mol