Få mere at vide
Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoat (Butylflufenamat), Mikromol™
Beskrivelse
Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoat (Butylflufenamat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate) |
| CAS | 67330-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H18 F3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate, Etofenamate Imp. B (EP), Butyl Flufenamate, Etofenamate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-2-3-11-24-17(23)15-9-4-5-10-16(15)22-14-8-6-7-13(12-14)18(19,20)21/h4-10,12,22H,2-3,11H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | butyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoat |
| Vis mere |