Få mere at vide
Butvar(R) B-98, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10525280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 10525280
Brand: Thermo Scientific Acros 428485000
CAS: 63148-65-2
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-65-2
MDL nummer MFCD00084458
Synonym Poly(vinyl butyral) resin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butvar* B-98
Farve Hvid
Tæthed 1.1000g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Viskositet 6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
Procent renhed 18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate
Fysisk form Fritflydende pulver