Få mere at vide
VACUUBRAND™ Sommerfugleventil
Artikelnummer. 10029560 Shop alle Vacuubrand produkter
Type:
Butterflyventil VS 16C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10029560
Brand: VACUUBRAND™ 20665007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ventilerne giver lav lækage og minimal afgasningshastighed
Ventilerne i VS og VS C-serien er ventiler af butterfly-typen. En cirkulær ventilplade med en tætningsring på omkredsen drejer rundt om en akse vinkelret på ventilaksen. Som et resultat efterlader ventilerne stort set hele tværsnittet frit, hvilket giver en meget god ledningsevne. Ventilhusene er fremstillet i ét stykke, bearbejdet af solidt materiale, og kræver (udover ventilhovedtætningen) kun én elastisk akseltætning til rotationsbevægelse af akslen. Ventilerne giver lav lækage og minimal afgasningshastighed. VS C-serien har en ventiltætning lavet af perfluorelastomermateriale (ffKM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Butterflyventil VS 16C