Få mere at vide
Butropium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butropium Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38NO4.BrH/c1-3-4-16-32-25-14-10-21(11-15-25)19-29(2)23-12-13-24(29)18-26(17-23)33-28(31)27(20-30)22-8-6-5-7-9-22;/h5-11,14-15,23-24,26-27,30H,3-4,12-13,16-20H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,26+,27-,29?;/m1./s1 |
| Formel vægt | 531.1984 |
| Procent renhed | >95% |