Få mere at vide
Butralin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butralin |
| CAS | 33629-47-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butralin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3 |
| SMIL | CCC(C)Nc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(C)(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-butan-2-yl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline |
| Vis mere |