Få mere at vide
Butralin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309291
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309291 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309291 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010158AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butralin
CAS 33629-47-9
Analyt- eller komponentnavne Butralin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H21 N3 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3
SMIL CCC(C)Nc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-butan-2-yl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 295.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 295.1532 g/mol