Få mere at vide
Butorphanol Tartrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18011280
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18011280 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1192.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butorphanol Tartrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butorphanol tartrate
CAS 58786-99-5
Analyt- eller komponentnavne Butorphanol tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H29 N O2 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, [S-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Butorphanol tartrate, Butorphic, Levo-BC 2627 tartrate, Moradol, NIH 10275, Stadol, Torate, Torbugesic, l-Butorphanol tartrate
InChI formel InChI=1S/C21H29NO2.C4H6O6/c23-17-7-6-16-12-19-21(24)9-2-1-8-20(21,18(16)13-17)10-11-22(19)14-15-4-3-5-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-7,13,15,19,23-24H,1-5,8-12,14H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t19-,20+,21-;1-,2-/m10/s1
SMIL O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CCC4)CC[C@@]5(CCCC[C@@]35O)c2c1
IUPAC navn 17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
Molekylvægt (g/mol) 477.55
Mængde 100 mg
Formel vægt 477.2363 g/mol