Få mere at vide
Butorphanol Tartrate, Mikromol™
Beskrivelse
Butorphanol Tartrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butorphanol tartrate |
| CAS | 58786-99-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butorphanol tartrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H29 N O2 . C4 H6 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, [S-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Butorphanol tartrate, Butorphic, Levo-BC 2627 tartrate, Moradol, NIH 10275, Stadol, Torate, Torbugesic, l-Butorphanol tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO2.C4H6O6/c23-17-7-6-16-12-19-21(24)9-2-1-8-20(21,18(16)13-17)10-11-22(19)14-15-4-3-5-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-7,13,15,19,23-24H,1-5,8-12,14H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t19-,20+,21-;1-,2-/m10/s1 |
| SMIL | O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CCC4)CC[C@@]5(CCCC[C@@]35O)c2c1 |
| IUPAC navn | 17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| Vis mere |