Få mere at vide
Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Handsker
Størrelse:
8
9
Beskrivelse
- Meget fleksibel handske lavet af butylgummi
- Fremstillet via miljøvenlig sprøjtestøbningsproces
- Populær inden for NBC-beskyttelse
- Fremragende beskyttelse mod en lang række kemikalier og gasser
- Opfylder den nye En 16-350 antistatiske standard
- Gastæt (opfylder NATO-krav)
- Løs pasform gør det muligt at bære handsker under
- Kan genbruges efter særlig rengøring (se KCL )
- Kan kombineres med kemisk beskyttende beklædning
- Meget god beskyttelse mod ekstremt aggressive og giftige kemikalier
- Yderst behagelig
- Meget god temperaturbestandighed
- God mekanisk modstand
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16-350 antistatisk standard, EC Kategori PPE 3 |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | 0 |
| Materiale | Butyl |
| Pulveriseret | Pulveriseret |
| Størrelse | 8 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.7 mm |
| Punkteringsvurdering | 0 |
| Modstandsdygtig overfor | Modstandsdygtig over for gennemtrængning af kemikalier: BCI |
| Tear Rating | 1 |
| Vis mere |