Få mere at vide
Butofilolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butofilolol |
| CAS | 58930-32-8 |
| Molekylær formel | C17 H26 F N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-5-fluorophenyl]-1-butanone (ACI), 2'-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-5'-fluorobutyrophenone, Butofilolol, CM 6805, (RS)-Butofilolol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26FNO3/c1-5-6-15(21)14-9-12(18)7-8-16(14)22-11-13(20)10-19-17(2,3)4/h7-9,13,19-20H,5-6,10-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(=O)c1cc(F)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-[2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-5-fluorophenyl]butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.392 |
| Formel vægt | 311.19 |