Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butoconazole nitrate |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS | 64872-77-1 |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Molekylær formel | C19H18Cl3N3O3S |
| MDL nummer | 00058159 |
| Farve | Hvid til lysegul |
| Smeltepunkt | 163 °C |
| Merck Index | 13-1525 |
| Vis mere |