missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butoconazolnitrat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butoconazole Nitrate |
| CAS | 64872-77-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butoconazole Nitrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (+/-)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, (+/-)-Butoconazole nitrate, Butaconazole nitrate, Butoconazole nitrate, Femstat, Gynomyk |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CCC(Cn2ccnc2)Sc3c(Cl)cccc3Cl)cc1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?