Få mere at vide
Butocarboxim Sulfoxide 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312451
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312451 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312451 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010157ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butocarboxim sulfoxide
CAS 34681-24-8
Analyt- eller komponentnavne Butocarboxim sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N2 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butocarboxim sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Løsningstype Single Solution
SMIL CNC(=O)O\N=C(/C)\C(C)S(=O)C
IUPAC navn [(E)-3-methylsulfinylbutan-2-ylideneamino] N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 206.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 206.0725 g/mol