Få mere at vide
Butocarboxim Sulfoxide 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butocarboxim sulfoxide |
| CAS | 34681-24-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butocarboxim sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O3 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Butocarboxim sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+ |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |