missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butocarboxim-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30312777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312777 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312777 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV10890000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butocarboxim sulfoxide
CAS 34681-24-8
Analyt- eller komponentnavne Butocarboxim sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N2 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butocarboxim sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Løsningstype Single Solution
SMIL CNC(=O)O\N=C(/C)\C(C)S(=O)C
IUPAC navn [(E)-3-methylsulfinylbutan-2-ylideneamino] N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 206.26
Mængde 5 ml
Formel vægt 206.0725 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.