missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buthiobate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buthiobate |
| CAS | 51308-54-4 |
| Molekylær formel | C21 H28 N2 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dimethylethyl)Phenyl]Methyl Ester, Butiobate, Den, Denmert, N-(3-Pyridyl) S-Butyl S'-(P-Tert-Butylbenzyl)Imidodithiocarbonate, S 1358, (E)-Butyl 4-(Tert-Butyl)Benzyl Pyridin-3-Ylcarbonimidodithioate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N2S2/c1-5-6-14-24-20(23-19-8-7-13-22-15-19)25-16-17-9-11-18(12-10-17)21(2,3)4/h7-13,15H,5-6,14,16H2,1-4H3 |
| SMIL | Ccccsc(=Nc1Cccnc1)Scc2Ccc(Cc2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-[(4-tert-butylphenyl)methylsulfanyl]-1-butylsulfanyl-N-pyridin-3-ylmethanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.59 |
| Formel vægt | 372.1694 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?