Få mere at vide
Buthiazid, TRC
Artikelnummer. 30009197
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009197 25 mg
30010105 50 mg
30006063 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69003525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2043-38-1
Molekylær formel C11 H16 Cl N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 353.85
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-isobutyl-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 3-Isobutyl-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3500S, Buthiazide, Butizid, Butizide, Eunephran, Isobutylhydrochlorothiazide, Modenol, S 3500, Saltucin, Su 6187, Thiabutazide
IUPAC navn 6-chloro-3-(2-methylpropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL CC(C)CC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buthiazide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN3O4S2/c1-6(2)3-11-14-8-4-7(12)9(20(13,16)17)5-10(8)21(18,19)15-11/h4-6,11,14-15H,3H2,1-2H3,(H2,13,16,17)
Formel vægt 353.0271
Procent renhed >95%