Få mere at vide
Butetamate Citrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049516
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30049516 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30049516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0606.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butetamate Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butetamate Citrate
CAS 13900-12-4
Analyt- eller komponentnavne Butetamate Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O2 . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butetamate Citrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate, 2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate citrate, Butethamate citrate, alpha-Ethylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.C6H8O7/c1-4-15(14-10-8-7-9-11-14)16(18)19-13-12-17(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,15H,4-6,12-13H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CCC(C(=O)OCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-phenylbutanoate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 455.5
Mængde 500 mg
Formel vægt 455.2155 g/mol