Få mere at vide
Butetamate Citrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butetamate Citrate |
| CAS | 13900-12-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butetamate Citrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O2 . C6 H8 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butetamate Citrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate, 2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate citrate, Butethamate citrate, alpha-Ethylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2.C6H8O7/c1-4-15(14-10-8-7-9-11-14)16(18)19-13-12-17(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,15H,4-6,12-13H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC(C(=O)OCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Vis mere |