Få mere at vide
Butenafin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30342334
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30342334 5 g
1 options
Artikelnummer. 30342334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6901955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butenafine Hydrochloride
CAS 101827-46-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H27 N . Cl H
Mængde 5 g
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba
InChI formel InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-N-methyl-N-(nafthalen-1-ylmethyl)methanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 353.93
Formel vægt 353.191
Procent renhed >95