Få mere at vide
Butein Tetramethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butein Tetramethyl Ether |
| CAS | 155048-06-9 |
| Molekylær formel | C19H20O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2E)-1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O5/c1-21-14-7-8-15(18(12-14)23-3)16(20)9-5-13-6-10-17(22-2)19(11-13)24-4/h5-12H,1-4H3/b9-5+ |
| SMIL | COc1ccc(C(=O)\C=C\c2ccc(OC)c(OC)c2)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | (E)-1-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.36 |
| Formel vægt | 328.1311 |