Få mere at vide
Butanoic-d7 Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Butanoic-d7 Acid |
| CAS | 73607-83-7 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C4 D7 H O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Butyric-d7 Acid, Butanoic-d7 acid (9CI), Butanoic acid D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.15 |
| Show More |