Få mere at vide
Butansyre, TRC
Artikelnummer. 30328960
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30328960 500 g
1 options
Artikelnummer. 30328960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB692235500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric Acid
CAS 107-92-6
Molekylær formel C4 H8 O2
Mængde 500 g
Synonym Butyric acid (6CI,7CI,8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, NSC 8415, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMIL CCCC(=O)O
IUPAC navn Butansyre
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.0524