missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butanilicaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanilicaine Hydrochloride |
| CAS | 6027-28-7 |
| Molekylær formel | C13 H19 Cl N2 O . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(Butylaminoacetylamino)-2-chloro-6-methylbenzene Hydrochloride, 2-(Butylamino)-6'-chloro-o-acetoluidide, 2-Butylamino-6'-chloro-o-acetotoluidide Hydrochloride, ω-n-Butylaminoacetic acid 2-methyl-6-chloroanilide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O.ClH/c1-3-4-8-15-9-12(17)16-13-10(2)6-5-7-11(13)14;/h5-7,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| SMIL | Cl.CCCCNCC(=O)Nc1c(C)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(butylamino)-N-(2-chloro-6-methyl-phenyl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.22 |
| Formel vægt | 290.0953 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?