missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butanilicaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30343660
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343660 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB693055100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butanilicaine Hydrochloride
CAS 6027-28-7
Molekylær formel C13 H19 Cl N2 O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 1-(Butylaminoacetylamino)-2-chloro-6-methylbenzene Hydrochloride, 2-(Butylamino)-6'-chloro-o-acetoluidide, 2-Butylamino-6'-chloro-o-acetotoluidide Hydrochloride, ω-n-Butylaminoacetic acid 2-methyl-6-chloroanilide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O.ClH/c1-3-4-8-15-9-12(17)16-13-10(2)6-5-7-11(13)14;/h5-7,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H
SMIL Cl.CCCCNCC(=O)Nc1c(C)cccc1Cl
IUPAC navn 2-(butylamino)-N-(2-chloro-6-methyl-phenyl)acetamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 291.22
Formel vægt 290.0953
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.