Få mere at vide
Butanedioic acid 2-ethyl-6-methyl-3-pyridinol (1:1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanedioic acid 2-ethyl-6-methyl-3-pyridinol (1:1) |
| CAS | 127464-43-1 |
| Molekylær formel | C8H11NOC4H6O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.C4H6O4/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10H,3H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | CCc1nc(C)ccc1O.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | butanedioic acid;2-ethyl-6-methylpyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vægt | 255.1107 |