Få mere at vide
RL Enterprises™ RL Enterprises™ Butan/propan blanding gaspatron
Artikelnummer. 12812154 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Meker brænder BYB-450-010B
Pakningsstørrelse:
2.64kg
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12812154 Meker brænder BYB-450-010B 2.64kg
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 12812154
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Designet til at blive fastgjort og genmonteret på brænderen så ofte som nødvendigt. RL Enterprises™ Butan/propan-blandingsgaspatron har en typisk brændetid på 2,75 timer.
  • 200 g gaspatron
  • Til brug med Meker-brænder (12802154)
  • Nem at opbevare og transportere
Tekniske data
Produkttype Gaspatron
Til brug med (udstyr) Meker brænder BYB-450-010B
Gas type Butan, Propan, Propane
Materiale Butan/propan blanding
nr. pr. pakke 12 Pk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RL Enterprises Butane/Propane Mix Gas Cartridge
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig gas Kategori 1
Faresætning
  • H220-Yderst brandfarlig gas.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P377-Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
  • P381-Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.