Få mere at vide
Butane-1-sulfonic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2386-54-1 |
| Smeltepunkt | >310°C |
| MDL nummer | MFCD00007540 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butane-1-sulfonic acid sodium salt, Butane-1-sulfonic acid sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Grad | Research |