Få mere at vide
Butane-1-sulfonic acid, LiChropur™ EMD-Millipore
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butane-1-sulfonic acid |
| CAS | 2386-54-1 |
| Emballage | Glass |
| Molekylær formel | C4H9NaO3S |
| MDL nummer | MFCD00007540 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot |
| InChI nøgle | XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | sodium butane-1-sulfonate |
| Vis mere |