Få mere at vide
Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2.2Na/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 261.9558 |
| Procent renhed | >95% |