Få mere at vide
Butanal, TRC
Artikelnummer. 30346303
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346303 50 g
30338321 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30346303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68989050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butanal
CAS 123-72-8
Molekylær formel C4 H8 O
Mængde 50 g
Synonym Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
SMIL CCCC=O
IUPAC navn butanal
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Formel vægt 72.0575