Få mere at vide
Butanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanal |
| CAS | 123-72-8 |
| Molekylær formel | C4 H8 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCC=O |
| IUPAC navn | butanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vægt | 72.0575 |