Få mere at vide
Butanal, TRC
Artikelnummer. 30333843
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333843 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6898901G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butanal
CAS 123-72-8
Molekylær formel C4 H8 O
Mængde 1 g
Synonym Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
SMIL CCCC=O
IUPAC navn butanal
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Formel vægt 72.0575