missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butanal-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanal-d8 |
| CAS | 84965-36-6 |
| Molekylær formel | C4 2H8 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Butanal-d8, Butyraldehyde-d8, Butal-d8, Butaldehyde-d8, Butanaldehyde-d8, Butyral-d8, Butyric Aldehyde-d8, Butyrylaldehyde-d8, NSC 62779-d8, n-Butanal-d8, n-Butyl Aldehyde-d8, n-Butyraldehyde-d8, n-Butyric Aldehyde-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D |
| SMIL | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.16 |
| Formel vægt | 80.1077 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?