Få mere at vide
Butan-2-yl 4-Hydroxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butan-2-yl 4-Hydroxybenzoate |
| CAS | 17696-61-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Butyl p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid sec-Butyl Ester, sec-Butyl 4-Hydroxybenzoate, sec-Butyl p-Hydroxybenzoate, sec-Butyl Paraben |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-3-8(2)14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| IUPAC navn | butan-2-yl 4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.22 |
| Vis mere |