Få mere at vide
Butan-1-ol, for Chromatography, for the Determination Of 17-Ketosteroids, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10375070 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10375070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4860/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt -89°C
CAS 71-36-3
Farve Colorless
Mængde 500 mL
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C4H10O
Damptryk 6.7mbar at 20°C
MDL nummer 2964
Viskositet 2.95 mPaS ( at 20°C)
Kogepunkt 117.6°C
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCO
IUPAC navn butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Formel vægt 74.12g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.