Få mere at vide
Butan-1-ol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10530911 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10530911 1 L Ravfarvet glasflaske -
10734941 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
10141610 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10477630 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10744941 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10530911 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4850/15
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer 2964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Smeltepunkt -89 °C
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 6,7 mbar ved 20 °C
Viskositet 2,95 mPaS (ved 20 °C)
Kogepunkt 117,6 °C
Formel vægt 74,12 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol