missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butamirate-d5 Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butamirate-d5 Citrate |
| CAS | 1215650-08-0 |
| Molekylær formel | C24H32D5NO10 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutanoate 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Butamirate-d5 citrate, Butamirate-D5 (C-ethyl-D5) citrate, 2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl 2-phenylbutanoate-3,3,4,4,4-d5 (ester) citrate (salt) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D3,4D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)OCCOCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutanoate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.58 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?