Få mere at vide
Butamirate Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butamirate Citrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 499.2417 |
| Procent renhed | >95% |