Få mere at vide
Butamben, Mikromol™
Artikelnummer. 30051720
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051720 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051720 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1802.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butamben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butamben
CAS 94-25-7
Analyt- eller komponentnavne Butamben
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butyl Aminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn butyl 4-aminobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.1103 g/mol